Drukuj
Rękawice ochronne, Electrosoft LT 2,5/5 kV
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2012897/10 2012897/9
DALL2012897/10EA 0 PLN
DALL2012897/10 DALL2012897/9
Rękawice ochronne, Electrosoft LT 2,5/5 kV
Rękawice
Te rękawice wykonane z żółtej skóry bydlęcej są zaprojektowane do mechanicznej ochrony rękawic elektryków niskiego napięcia 2,5 kV (rękawice Electrosoft DALL2091903 *) i 5 kV (rękawice Electrosoft CL 0).
  • Obróbka silikonowa zapewnia dobrą elastyczność, hydrofobowość i dobrą ochronę mechaniczną
  • Cięcie typu Gunn, kciuk w jednym kawałku, bez rękawów
  • Pasek na rzep z tyłu
  • Wykończony na zewnątrz mankiet ze skóry dwoiny 150 mm
  • Chroni rękawice Electrosoft przed ryzykiem skaleczenia i rozdarcia
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X); kat. II