Drukuj
VWR® B'Wipes 3000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR® B'Wipes
115-1806EA 185 PLN
115-1806 115-1805 115-1826
VWR® B'Wipes 3000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Ściereczka poliestrowa do użytku w cleanroom ISO 4.
  • Ściereczka z pojedynczej dzianiny poliestrowej z krawędziami przyciętymi nożem (130 g / m²)
  • Prania dla lepszej czystości
  • Dobra skuteczność wycierania i odporność na ścieranie
  • Idealne do ogólnego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni
  • Dostępne w ekonomicznej wersji do podłóg