Drukuj
VWR® B'Wipes 1000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
115-1804EA 120 PLN
115-1804 115-1803 115-1825
VWR® B'Wipes 1000, chusteczki do pomieszczeń czystych
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chłonne, nietkane ściereczki do użytku w pomieszczeniach czystych ISO 6.
  • Tkane włókniny, wykonane z nawilżonej wodą 55% celulozy i 45% poliestru (68 g / m²)
  • Wysoka chłonność, mocne i trwałe
  • Działa dobrze z IPA i innymi rozpuszczalnikami
  • Idealne do kontroli wycieków i ogólnego czyszczenia