Drukuj
Rękawice odporne na zimno, TempIce 700
Dostawca: MAPA
34700017 34700018 34700019 34700010
MAPA34700017EA 897 PLN
MAPA34700017 MAPA34700018 MAPA34700019 MAPA34700010
Rękawice odporne na zimno, TempIce 700
Rękawice
Te dzianinowe rękawice z podszewką izolacyjną i powłoką Nitrile GRIP & PROOF na dłoniach i czubkach palców zapewniają ochronę w zimnym otoczeniu do −10 °C, przy zachowaniu komfortu, zręczności i elastyczności.
  • Pięć razy trwalszy niż porównywalne standardowe rękawice dostępne na rynku
  • Doskonała przyczepność podczas pracy z mokrymi częściami
  • Pozostają suche podczas pracy w mokrych warunkach
  • Zmywalne (przez pięć cykli czyszczenia)
  • Nadaje się do stosowania w żywności mrożonej, suchej i częściowo tłustej zgodnie z europejską dyrektywą CEE 1935/2004
Typowe zastosowania to: Przygotowanie zamówienia, konserwacja w mokrych lub zimnych warunkach, obsługa materiałów budowlanych, zbieranie odpadów, usługi gastronomiczne, utrzymanie parku publicznego, utrzymanie dróg.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3222X), EN 511 (02X); ISO 13997: N (690g); Kat. II