Drukuj
Rękawice dla przemysłu spożywczego, Jersette 308
Dostawca: MAPA
34308320 34308006 34308007 34308008 34308329
MAPA34308320EA 56.7 PLN
MAPA34308320 MAPA34308006 MAPA34308007 MAPA34308008 MAPA34308329
Rękawice dla przemysłu spożywczego, Jersette 308
Rękawice
Te naturalne rękawice lateksowe z tekstylną wyściółką zapewniają dobry komfort podczas długotrwałej pracy w środowisku przetwarzania żywności.
  • Odporne na ciecze
  • Swoboda ruchów dzięki anatomicznemu kształtowi
  • Doskonały komfort dzięki bezszwowemu podparciu tkaniny
  • Wodoodporne do użytku w wilgotnych warunkach
  • Dobra odporność na rozdarcie
Typowe zastosowania to: Przygotowanie i pakowanie w przemyśle spożywczym, ostrygi, obsługa owoców i warzyw, obsługa produktów mrożonych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2131X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X1XXXX); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością