Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, Ultranitril 491
Dostawca: MAPA
34491266 34491267 34491268 34491260 34491269
MAPA34491266EA 1490 PLN
MAPA34491266 MAPA34491267 MAPA34491268 MAPA34491260 MAPA34491269
Rękawice odporne na chemikalia, Ultranitril 491
Rękawice
Te anatomicznie zaprojektowane rękawice z flokową podszewką zapewniają dobrą odporność mechaniczną i długotrwałą ochronę chemiczną.
  • Zręczność i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi i jakości flokowej podszewki
  • Dłuższa żywotność: Doskonała odporność mechaniczna (ścieranie, perforacja)
  • Wytłaczana tekstura dla lepszej przyczepności
Typowe zastosowania to: Przemysł motoryzacyjny / mechaniczny, obróbka / odtłuszczanie metali za pomocą rozpuszczalników, obróbka części za pomocą oleju tnącego, konserwacja, obróbka drewna i wykończenie, stosowanie pestycydów, czyszczenie rolek prasy drukarskiej, przemysł chemiczny, produkcja i stosowanie farb i lakierów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; ISO 18889 G2; Kat. III