Drukuj
Rękawice przemysłowe, Krynit 563
Dostawca: MAPA
34563470 34563471 34563477 34563478 34563479
MAPA34563470EA 103 PLN
MAPA34563470 MAPA34563471 MAPA34563477 MAPA34563478 MAPA34563479
Rękawice przemysłowe, Krynit 563
Rękawice
Te bezszwowe rękawice wykonane z włókien HDPE z powłoką nitrylową na dłoni i końcówkach palców zapewniają ochronę dla skomplikowanych manipulacji w suchych i brudnych środowiskach.
  • Doskonała trwałość dzięki powłoce odpornej na ścieranie
  • Doskonała odporność na smary
  • Wentylowany tył zapewnia komfort noszenia
  • Gwarancja bez silikonu i DMF
Typowe zastosowania to: Przemysł motoryzacyjny / mechaniczny, prasowanie metalu, przenoszenie blach, konserwacja mechaniczna, obsługa kartonu i papieru, zbieranie i przenoszenie odpadów, obsługa blach.
Certyfikaty: EN 388 (4343B); Kat. II
ISO 13997: 5.8N (591 g)