Drukuj
VWR® MEDBAG, torby do pobierania próbek szpitalnych i laboratoryjnych
Dostawca: VWR Collection
129-1175EA 1880 PLN
129-1175 129-1176
VWR® MEDBAG, torby do pobierania próbek szpitalnych i laboratoryjnych
Worki Woreczki na próbki
VWR® MEDBAG to hermetyczne worki, używane jako wewnętrzne opakowania szpitalne i zewnętrzne opakowania wtórne do transportu substancji biologicznych kategorii B (UN 3373). Są idealnym rozwiązaniem do transportu biologicznego i medycznego. Zaprojektowane z myślą o sektorach pobierania krwi, łączą najwyższy poziom odporności na wycieki i technologie śledzenia, aby zapewnić realne korzyści w wielu procesach analitycznych.
  • Łatwe w użyciu, gwarantują doskonałe uszczelnienie z szybkim zamknięciem samoprzylepnym oraz szybkie i łatwe otwieranie
  • Unikalny system otwierania zapewnia doskonałą odporność na przeciekanie, której nie można było osiągnąć za pomocą wstępnie wyciętej perforacji otworu
  • Szczelne zamknięcie w celu uniknięcia ryzyka zakażenia chorobami szpitalnymi
  • Technologia Track and Trace, która zapewnia każdej torbie unikalną identyfikację; brak możliwości pomieszania próbek
  • Unikalna numeracja sekwencyjna zapewniająca identyfikowalność
  • Zewnętrzna kieszeń
Dwa różne wzory (rozmiary) są dostępne dla dwóch różnych zastosowań:
Małe worki (176×230 mm): Szczególnie dedykowany zewnętrznym laboratoriom, arkusz danych z informacjami o pacjencie musi być złożony na trzy i umieszczony w zewnętrznej torebce.
Średnie worki (176 × 270): Dla szpitali, arkusz danych pacjenta można złożyć na pół i włożyć do zewnętrznej torebki, która ma dodatkową klapkę, aby zapewnić bezpieczne trzymanie dokumentu.
Opcje:
Indywidualny nadruk (logo, nazwa, adres, kolor)
Dostępny jest podkład chłonny (sprzedawany oddzielnie)
Oddzielane pokwitowanie
Samoprzylepna etykieta papierowa
Certyfikaty: Zgodny z międzynarodowymi i europejskimi normami lub wytycznymi dotyczącymi transportu substancji zakaźnych (ADR2013/P650 WHO/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189). Dopuszczony do kontaktu z żywnością.