Drukuj
VWR®, Makrokuwety
Dostawca: VWR
VWR®
634-1067EA 105 PLN
634-1067
VWR®, Makrokuwety
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Jednorazowe kuwety makro, cztery przezroczyste strony.
  • Clear and clean optical path
  • Four windows for precise measurements
  • Manufactured under controlled room conditions
Specjalnie zaprojektowany do spektroskopii fluorescencyjnej.