Drukuj
siarczan dodecylu sodu, white ≥85.0%, crystalline USP, BP, Ph. Eur., NF, pure
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
142363.0416 142363.0914 142363.1211
APPC142363.0416EA 8660 PLN
APPC142363.0416 APPC142363.0914 APPC142363.1211
siarczan dodecylu sodu, white ≥85.0%, crystalline USP, BP, Ph. Eur., NF, pure
siarczan dodecylu sodu
Synonyms: Dodecyl Sulphate Sodium Salt, Laurylsulphate Sodium Salt, SDS, Sodium Laurylsulphate
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Minimum assay 85,0%
Identity according to Pharmacopoeias Passes test
Alkalinity Passes test
Residual solvents (Ph.Eur/USP) Passes test
Non-esterified alcohols 4,0%
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (USP-NF) 8,0%
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (Ph. Eur.) 8,0%
Total alcohols minimum 59,0%
Heavy metals (as Pb) 0,002%
Residual metals ICP: Class 1A (Pt, Pd) 10 ppm
Residual metals ICP: Class 1B (Ir, Rh, Ru, Os) 10 ppm
Residual metals ICP: Class 1C (Mo, Ni, Cr, V) 25 ppm
Residual metals ICP: Class 2 (Cu, Mn) 250 ppm
Residual metals ICP: Class 3 (Fe, Zn) 1.300 ppm