Drukuj
Tygle, kwarcowe, samouszczelniające się
Dostawca: CEM
458-4221EA 1040 PLN
458-4221
Tygle, kwarcowe, samouszczelniające się
Tygle
This quartz crucible is self sealing and enables oxygen free ashing.
Dodatkowe informacje: Includes crucible and lid.