Drukuj
Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną, C-MAG HS 7 control
Dostawca: IKA
C-MAG
IKAA20002694EA 6690 PLN
IKAA20002694
Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną, C-MAG HS 7 control
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
The C-MAG HS 7 magnetic stirrer has a chemically resistant ceramic square top, it offers precise temperature control. Units can stir up to 20 L (H₂O) and have a speed range of 50 to 1500 mim⁻¹.
  • Microprocessor control sends feedback to the motor and hotplate to maintain constant speed and set temperature
  • LCD display shows both set and actual values for temperature
  • PT1000.60 temperature sensor enables precise temperature control, control accuracy in medium is ±0,5 K
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Dodatkowe informacje: Supplied with stainless steel PT 1000.60 temperature sensor, IKAFLON® 30 and 40 Magnetic stirring bars, screw driver and USB A-B cable.