Mocznik 99.0-100.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
4204-07EA
9390
PLN
4204-07
4204-05
4204-01
4204-09
Mocznik 99.0-100.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mocznik
Formuła:
NH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,32 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008022 Numer CAS: 57-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Klasyfikacja Merck : 13,09935 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 100.5% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 132 - 135 °C |
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Melting Point | 132 - 135 °C |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Residue after Ignition | ≤0.010 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |