Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.0% (dried basis), BAKER ANALYZED®, Biochemical Reagent for liquid chromatography, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Management of Change (MOC) category = N
4099-07EA 0 PLN
4099-07 4099-06
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.0% (dried basis), BAKER ANALYZED®, Biochemical Reagent for liquid chromatography, J.T.Baker®
Tris(hydroksymetylo)aminometan
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4
Klasyfikacja Merck : 13,09842
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Absorbance of a 40% Solution - 280 nm ≤0.200
Absorbance of a 40% Solution - 400 nm ≤0.020
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm