Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95,0-98,0, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
M.O.C. Category N
2876-21EA 0 PLN
2876-21 2876-28
Kwas siarkowy(VI) 95,0-98,0, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
ACS - Assay (H₂SO₄) 95.0 - 98.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤5 ppm
ACS - Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.5 ppm
ACS - Ammonium (NH₄) ≤2 ppm
ACS - Substances Reducing Permanganate (as SO₂) ≤2 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.010 ppm
Trace Impurities - Boron (B) ≤0.010 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.2 ppm