Drukuj
Chloran(I) sodu ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
2880-48EA 0 PLN
2880-48 2880-41
Chloran(I) sodu ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Jednostka: 3212
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %