Drukuj
Wodorotlenek sodu 97,0-100,5 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim: Caustic soda
7066-33EA 151 PLN
7066-33 7066-36 7066-38
Wodorotlenek sodu 97,0-100,5 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627