Drukuj
Wodorotlenek sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.5 N roztwór wodny, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
4691.EA 256 PLN
4691.
Wodorotlenek sodu koncentrat do rozcieńczania do 0.5 N roztwór wodny, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
(1/2 equiv.=20.00 g NaOH)
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.5N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate