Wodorotlenek sodu 49,5 - 51,5% (by acidimetry) roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade dla MikroElektronika, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Management of Change (MOC) category = R
3725-03EA
0
PLN
3725-03
3725-09
Wodorotlenek sodu 49,5 - 51,5% (by acidimetry) roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade dla MikroElektronika, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Microelectronic Use | |
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. | |
Store above 54 °F (12 °C) to avoid freezing. | |
Assay (NaOH) (by acidimetry) | 49.5 - 51.5 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Insoluble Matter | ≤30 ppm |
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) | ≤0.05 % |
Ammonium Hydroxide Precipitate | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Chromium (Cr) | ≤5.0 ppm |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Heavy Metals (as Ag) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤3.000 ppm |
Trace Impurities - Potassium (K) | ≤50 ppm |
Trace Impurities - Zinc (Zn) | ≤5.000 ppm |
Store above 58°F (12°C) | |
For additional information, go to www.askavantor.com. Search keywords | |
freezing" and product name." |