Drukuj
mrówczan sodu ≥99.0%, kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
3700-07EA 0 PLN
3700-07 3700-05
mrówczan sodu ≥99.0%, kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
mrówczan sodu
  • Lot analysis on label
Formuła: HCO₂Na
Gęstość: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013101
Numer CAS: 141-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Klasyfikacja Merck : 13,08694
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (HCOONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm