Drukuj
chlorek sodu 99,0 Argentometric titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3624-20EA 2950 PLN
3624-20 3624-01 3624-05 3624-06 3624-07 3624-60
chlorek sodu 99,0 Argentometric titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2.16 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.0 - 9.0
Assay (NaCl) (by Ag titrn) ≥99.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 9.0
Insoluble Matter ≤0.005 %
Iodide (I) ≤0.002 %
Bromide (Br) ≤0.01 %
Chlorate and Nitrate (as NO₃) ≤0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs