Drukuj
Weglan sodu, anhydrous ≥99.5% (dried basis), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Weglan disodu
Management of Change (MOC) category = N
3602-REA 23580 PLN
3602-R 3602-01 3602-07
Weglan sodu, anhydrous ≥99.5% (dried basis), powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) ≥99.5 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Silica (SiO₂) ≤0.005 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs