Drukuj
Weglan sodu, anhydrous 99,95-100,05, granular, AR® ACS standard_primary, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
Synonim: Weglan disodu
7528-04EA 765 PLN
7528-04 7528-20
Weglan sodu, anhydrous 99,95-100,05, granular, AR® ACS standard_primary, Macron Fine Chemicals™
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 851 °C
Gęstość: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂CO₃ (after 2 hr @ 285°C)) 99.95 - 100.05 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.004 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
ACS - Solubility (8 in 50) Passes Test