Azydek sodu 99,7, OR, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium triazide
1953-09EA
6840
PLN
1953-09
1953-59
Azydek sodu 99,7, OR, Macron Fine Chemicals™
Azydek sodu
Macron Fine Chemicals™ OR: organic reagents that are suitable for research applications.
Formuła:
NaN₃ MW: 65.01 g/mol Temp. topnienia: 275 |
Numer MDL:
MFCD00003536 Numer CAS: 26628-22-8 Jednostka: 1687 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,08653 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (NaN₃) | ≥99.7 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤0.1 % |
Typical property (not a specification): Appearance (white, crystalline | |
powder) |