Drukuj
octan sodu trihydrat 99.0-101.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Acetic acid sodium salt trihydrate
3460-07EA 2610 PLN
3460-07 3460-01 3460-R
octan sodu trihydrat 99.0-101.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1.45 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (CH₃COONa·3H₂O) 99.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Potassium (K) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs