Drukuj
octan sodu, anhydrous ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Acetic acid sodium salt
3470-01EA 1040 PLN
3470-01 3470-07 3470-R 3470-05
octan sodu, anhydrous ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
octan sodu
  • Lot analysis on label
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %