Drukuj
octan sodu, anhydrous 99,0, powder_white, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim: Acetic acid sodium salt
M.O.C. Category NI
7372-20EA 0 PLN
7372-20 7372-24
octan sodu, anhydrous 99,0, powder_white, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
Appearance (fine, white powder)
Learn more