Drukuj
tiocyjanian potasu ≥98.5% (Ag basis), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
3326-05EA 0 PLN
3326-05 3326-R
tiocyjanian potasu ≥98.5% (Ag basis), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tiocyjanian potasu
Crystals. Lot analysis on label.
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (KSCN) (by Ag titrn) ≥98.5 %
Insoluble in H₂O ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.3 - 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodine Consuming Substances (meq/g) ≤0.004
Use Test Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs