Drukuj
Manganian(VII) potasu 0.0995-0.1005 N roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
5651-02EA 0 PLN
5651-02 5651-03
Manganian(VII) potasu 0.0995-0.1005 N roztwór wodny, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent roztwór volumetryczny, J.T.Baker®
Manganian(VII) potasu
Standardised at 25 °C against chemicals whose certification is traceable to NIST. Lot standardisation value, accurate to ±1 part per 1000, provided on label.
Formuła: KMnO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality 0.0995 - 0.1005
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO₄) ≤20 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…