Drukuj
Wodorotlenek potasu ≥85.0%, pellets, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade for Microelectronic, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
3141-05EA 1510 PLN
3141-05 3141-01 3141-07 3141-19
Wodorotlenek potasu ≥85.0%, pellets, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade for Microelectronic, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Microelectronic Use ≥85.0%
Assay (KOH) ≥85.0 %
Potassium Carbonate (K₂CO₃) ≤1.0 %
Insoluble Matter ≤50 ppm
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤20 ppm
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤10 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Mercury (Hg), For Information Only ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Magnesium (Mg), For Information Only