Drukuj
węglan potasu, granules FCC, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Potash
3014-05EA 1890 PLN
3014-05 3014-08
węglan potasu, granules FCC, J.T.Baker®
węglan potasu
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. topnienia: 891
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Assay (K₂CO₃) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
FCC - Loss on Drying ≤1 %
FCC - Insoluble Substances Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg