Drukuj
octan potasu, kryształy, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
6072-09EA 0 PLN
6072-09
octan potasu, kryształy, BAKER ANALYZED®, Electronic Grade, J.T.Baker®
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Temp. topnienia: 304 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
Klasyfikacja Merck : 13,07687
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Microelectronic Use
Assay (CH₃COOK) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 9.0
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm