Drukuj
D(-)-mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
2554-01EA 1520 PLN
2554-01 2554-07
D(-)-mannitol, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
D(-)-mannitol
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 290…295 °C (4 hPa)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064287
Numer CAS: 69-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-711-8
Klasyfikacja Merck : 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+) 23.3 - 24.3 Degree
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0008
ACS - Reducing Sugars Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm