Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 98.0-101.0% (by EDTA titration), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
2540-07EA 0 PLN
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Chlorek manganu(II) tetrahydrat 98.0-101.0% (by EDTA titration), kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
Temp. Wrzenia: 1190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,05751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm