chlorek magnezu heksahydrat 99.0-105.0%, soluble FCC, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim:
Magnesium dichloride
5954-24EA
3190
PLN
5954-24
5954-32
chlorek magnezu heksahydrat 99.0-105.0%, soluble FCC, Macron Fine Chemicals™
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła:
MgCl₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 117 °C Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149781 Numer CAS: 7791-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6 Klasyfikacja Merck : 13,05684 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Food GMP Manufactured Product | — |
Meets F.C.C. Requirements | — |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | — |
Bulk Food Chemical | — |
Appearance | Passes Test |
FCC - Identification A | Passes Test |
FCC - Identification B | Passes Test |
FCC - Assay (MgCl₂.6H₂O) | 99.0 - 105.0 % |
FCC - Ammonium (NH₄) | ≤0.005 % |
FCC - Lead (Pb) | ≤4 mg/kg |
FCC - Sulfate (SO₄) | ≤0.03 % |
Solubility | Passes Test |