Drukuj
Chloran(I) sodu 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Podchloryn sodu
3941.0100PEEA 0 PLN
3941.0100PE 3941.1000PE
Chloran(I) sodu 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Jednostka: 3212
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %