Drukuj
Chloran(I) sodu 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Podchloryn sodu
3917.EA 152 PLN
3917. 3917.5000
Chloran(I) sodu 0,5 - 0,7% available chlorine, J.T.Baker®
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Jednostka: 3212
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Active Chlorine 0.5 - 0.7 %