Drukuj
Kwas chlorowodorowy 10% roztwór wodny NF, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
2608-08EA 0 PLN
2608-08 2608-22 2608-45 2608-02
Kwas chlorowodorowy 10% roztwór wodny NF, Macron Fine Chemicals™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 9.5 - 10.5
NF - Assay (HCl)(g/100ml) 9.5 - 10.5
NF - Identification (Cl) Passes Test
NF - Residue on Ignition ≤2 mg
NF - Free Bromine or Chlorine Passes Test
NF - Sulfate (SO₄) Passes Test
NF - Sulfite (SO₃) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.