Drukuj
Kwas chlorowodorowy solution_SC 10% Biotech Reagent, meetSpec_Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
P111-33EA 148 PLN
P111-33 P111-38 P111-39 P111-40
Kwas chlorowodorowy solution_SC 10% Biotech Reagent, meetSpec_Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 II