Drukuj
Kwas mrówkowy 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0128-01EA 749 PLN
0128-01 0128-05 0128-02 0128-09
Kwas mrówkowy 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8, 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04265
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) ≥88.0 %
Color (APHA) ≤15
Dilution Test Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.0020 %
Acetic Acid (CH₃COOH) ≤0.4 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Sulfite (SO₃) Passes Test
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs