Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat 98.5-101.5% (by KMnO₄ titration), fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
2054-01EA 1030 PLN
2054-01 2054-05 2054-02
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat 98.5-101.5% (by KMnO₄ titration), fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Uwaga: Due to inherent oxidation, ferric ion (Fe³⁺) content may increase on storage.
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.5 - 101.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Fe(NH₄)₂(SO₄)₂6H₂O) (by KMnO₄ titrn) 98.5 - 101.5 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.003 %
Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
Copper (Cu) ≤ 0.003 %
Ferric Ion (Fe³⁺) ≤ 0.01 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤ 0.002 %
Manganese (Mn) ≤ 0.01 %
Potassium (K) ≤ 0.002 %
Sodium (Na) ≤ 0.02 %
Zinc (Zn) ≤ 0.003 %
NOTE: Due to inherent oxidation, ferric ion (Fe³⁺) content may increase
on storage.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs