Drukuj
Glikol etylenowy ≥99.0% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9300-03EA 1610 PLN
9300-03 9300-01 9300-07 9300-R
Glikol etylenowy ≥99.0% (by GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Assay (HOCH₂CH₂OH) (by GC) ≥99 %
Assay (HOCH₂CH₂OH)(wet analysis) ≥99 %
Color (APHA) ≤10
Specific Gravity at 20°/20°C 1.114 - 1.116
Residue after Ignition ≤0.005 %
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.2 ppm