Drukuj
Etanol absolute ≥99.5%, BAKER ANALYZED® do spektrofotometrii ultrafioletowej, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8029.2500EA 0 PLN
8029.2500 8029.0500
Etanol absolute ≥99.5%, BAKER ANALYZED® do spektrofotometrii ultrafioletowej, J.T.Baker®
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 250 nm max. 0.05
at 270-400 nm max. 0.01