Drukuj
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenuChlorek metylenu
6714-25EA 1050 PLN
6714-25 MACR6714-10
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99.8%
Water (KF) ≤ 0.02 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):
235 nm ≤ 0.5
240 nm ≤ 0.2
250 nm ≤ 0.07
260 nm ≤ 0.01
UV Cut-off ≤ 229 nm
Stabiliser (Amylene) ~50 ppm