Drukuj
Dichlorometan stabilised, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja: 50 ppm Stabilised with amylene
5275.2500EA 1580 PLN
5275.2500 5275-03
Dichlorometan stabilised, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 39.8
Temp. topnienia: -95
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Stabiliser (Amylene) about 50 ppm
Water (KF) max. 0.05 %