Drukuj
Dichlorometan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
Synonim: Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
6779-45EA 2040 PLN
6779-45 6779-25
Dichlorometan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dichlorometan
Formuła: CH₂Cl₂
Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000881
Numer CAS: 75-09-2
Jednostka: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM