Drukuj
Cykloheksanon, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
6787-25EA 550 PLN
6787-25
Cykloheksanon, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 154,3…155.6 °C
Temp. topnienia: –31…–28,9 °C
Temp. Zapłonu: 43…44 °C (zamknięty kubek)
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg