Chloroform stabilised, BAKER ANALYZED® do analiz pozostalosci pestycydów, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Uwaga
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
w etanolu ∼ 1%
5285.2500EA
1310
PLN
5285.2500
Chloroform stabilised, BAKER ANALYZED® do analiz pozostalosci pestycydów, J.T.Baker®
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Preservative (Ethanol) | about 1% |
Water (KF) | max. 0.05 % |