Drukuj
Chlorek wapnia, anhydrous ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1311-01EA 0 PLN
1311-01 1311-07
Chlorek wapnia, anhydrous ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorek wapnia
Desiccant, 20 mesh. Lot analysis on label.
Formuła: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) (by Ag titrn) ≥96.0 %
Titrable Base (meq/g) ≤0.006
Mesh - On U.S. No. 20 Sieve ≤10 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs