Drukuj
siarczan amonu ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Uwaga
3512-65EA 16100 PLN
3512-65 3512-06 3512-12 3512-25 3512-28 3512-88
siarczan amonu ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1,77 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.) ≥99.0 %
ACS - Residue on Ignition ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤3 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤3 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.200 ppm